Unités de réaction de table, de laboratoire
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06260137-V2 06260149-V2 06260158-V2 06260258-V2 06260270-V2 06260273-V2
LENZ06260137-V2EA 2460 EUR InStock
LENZ06260137-V2 LENZ06260149-V2 LENZ06260158-V2 LENZ06260258-V2 LENZ06260270-V2 LENZ06260273-V2
Unités de réaction de table, de laboratoire
Composants de distillation Pièces pour distillation
Ces unités de réaction de table sont utilisées pour l'agitation sous pression ou vide normal, avec possibilité de liquides supplémentaires et d'ébullition sous reflux.
Les composants du système haute qualité incluent :
Récipients de réaction (100, 250, 500, 1000 ou 2000 ml) : tuyaux DURAN®, avec chemise thermostatique et vanne de vidange basse.
Couvercle à bride plate (LF 60 ou LF 100) : DURAN®, avec col central et deux cols latéraux coudés.
Entonnoirs cylindriques (100 ou 250 ml) : tuyaux DURAN®, avec graduations.
Réfrigérants à reflux : avec tuyaux DURAN®.
Guide d'agitateur et agitateur : avec tige d'agitateur de 10 mm et lame latérale en PTFE.
Couvercle à bride plate (LF 60 ou LF 100) : DURAN®, avec col central et deux cols latéraux coudés.
Entonnoirs cylindriques (100 ou 250 ml) : tuyaux DURAN®, avec graduations.
Réfrigérants à reflux : avec tuyaux DURAN®.
Guide d'agitateur et agitateur : avec tige d'agitateur de 10 mm et lame latérale en PTFE.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité