Sodium D-gluconate 98-102%, soluble, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium D-gluconateAcide gluconique sel de sodium
E754-500GEA 139 EUR InStock
E754-500G
Sodium D-gluconate 98-102%, soluble, Haute Pureté
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218,14 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
Merck Index: 12,08766
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/06/2299006.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 102 %
Heavy Metals 0.001 %
Lead 0.001 %
pH (10%, Water) 6.8 - 7.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité