Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼40000 ≥99%, Haute Pureté (K30)
Fournisseur: VWR Chemicals
0507-500GEA 475 EUR InStock
0507-500G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼40000 ≥99%, Haute Pureté (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Common reagent for nucleic acid hybridisation procedures for detection of DNA/RNA.
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals <0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 3 – 7
Purity (Dry Basis) >99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité