Zinc chlorure, anhydre, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
N882-100GEA 145 EUR InStock
N882-100G N882-500G
Zinc chlorure, anhydre, Qualité Réactif
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité