Palladium 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂PdCl₄) standard for AAS and ICP
Fournisseur: Perkin Elmer
PERCN9300138EA 303 EUR InStock
PERCN9300138
Palladium 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂PdCl₄) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de palladium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité