(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, anhydre stabilisé pour la réaction de Grignard
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO392380025EA 372 EUR InStock
ACRO392380025 ACRO392382500 ACRO392380010 ACRO392380100
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, anhydre stabilisé pour la réaction de Grignard
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité