3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, pur
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
22166-1 22166-2
BMOL22166-1EA 0 EUR InStock
BMOL22166-1 BMOL22166-2
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, pur
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Use as water soluble, non-carcinogenic peroxidase substrate for ELISA application. Further applications: detection of cholesterol in blood serum, and blood in urine. Measure absorbance of the yellow reaction product at 450 nm.
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité