3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, insoluble, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Synonyms: TMB
613548-100EA 230 EUR InStock
613548-100
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, insoluble, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Peroxidase substrate that produces a stable, insoluble, aquamarine blue precipitate at reaction site with little or no background.
Formulation: 1.19 mM H₂O₂ in a proprietary solvent, 1.13 mM TMB, pH 4.9 ± 0.03.
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité