Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
Fournisseur: Serva
30315.02 30315.03 30315.04 30315.05
SERA30315.02EA 0 EUR InStock
SERA30315.02 SERA30315.03 SERA30315.04 SERA30315.05
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité