NADH-Na2,forme réduite
Fournisseur: Serva
30314.02 30314.03
SERA30314.02EA 0 EUR InStock
SERA30314.02 SERA30314.03
NADH-Na2,forme réduite
NADH-Na2 forme réduite
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité