ß-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (β-NADP)
Fournisseur: Serva
Synonyms: NADP+, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, oxidized, Coenzyme II, β-Triphosphopyridine Nucleotide, TPN, Nadide phosphate, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium
30313.01 30313.02
SERA30313.01EA 0 EUR InStock
SERA30313.01 SERA30313.02
ß-Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (β-NADP)
Phosphate de nadide
Formule: C₂₁H₂₈N₇O₁₇P₃
MW: 743,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067537
Numéro CAS: 53-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité