NADPH-Na4
Fournisseur: Serva
30316.01 30316.02 30316.03
SERA30316.01EA 0 EUR InStock
SERA30316.01 SERA30316.02 SERA30316.03
NADPH-Na4
NADPH-Na4
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité