Eau pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
K978-1LEA 107 EUR InStock
K978-1L K978-4L
Eau pour HPLC
Eau
High purity water.
  • Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@200nm 0.1
Abs.@210nm 0.1
Abs.@254nm 0.005
Abs.@300nm 0.005
Ammonia 0.3 ppm
Calcium Test Pass
Carbon Dioxide Test Pass
Chloride 0.5 ppm
DNase none detected
Endotoxins 0.25 EU/mL
Liquid Chromatography Suitability Pass
Oxidizable Substances Pass
pH @25°C 5.0-7.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité