Sodium hydrogénosulfite, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogénosulfite de sodiumBisulfite de sodium
N822-500GEA 212 EUR InStock
N822-500G
Sodium hydrogénosulfite, Qualité Réactif
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
ONU: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Teneur en chlorure <0,02 %
Métaux lourds (en : Pb) <0,001 %
Matières insolubles <0,005 %
Fer <0,002 %
Titrage par Na₂SO₃ (%SO₂) >58,5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité