Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: Roth Carl
3794.1 3794.2 3794.3 3794.4
ROTH3794.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH3794.1 ROTH3794.2 ROTH3794.3 ROTH3794.4
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité