Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 2% hydrochloric acid (de HfOCl₂) standard for AAS and ICP
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9300122EA 139 EUR InStock
PERCN9300122
Hafnium standard solution, 1,000 mg/l Hf in 2% hydrochloric acid (de HfOCl₂) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'hafnium
Pure Grade standard for AA and ICP-OES
  • Analysed by ICP-OES
  • Analysed by Classical Wet Assay
  • 32 trace impurities analyzed by ICP-MS of the final solution and reported on the certificate
  • Impurities reported at ppm level
  • All Standards are prepared and certified under ISO Guide 34 and ISO 17025 – certified by A2LA
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité