Cytidine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH0717.2EA 93.5 EUR InStock
ROTH0717.2 ROTH0717.1
Cytidine
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité