Glutarimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00968.06 L00968.14
L00968.06EA 44.6 EUR InStock
L00968.06 L00968.14
Glutarimide ≥98%
Glutarimide
Purity: 98% CAS No.: 1121-89-7 Molecular Formula: C5H7NO2 Formula Weight: 113.12 Odour: Nearly Odourless Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 110052 MDL No.: MFCD00006670
Formule: C₅H₇NO₂
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006670
Numéro CAS: 1121-89-7
EINECS: 214-340-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité