Dipentyle phtalate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Di-n-pentyl phthalate
B22910.06 B22910.14 B22910.22
B22910.06EA 92.8 EUR InStock
B22910.06 B22910.14 B22910.22
Dipentyle phtalate ≥98%
Dipentyle phtalate
Purity: 98% CAS No.: 131-18-0 Molecular Formula: C18H26O4 Formula Weight: 306.41 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Odourless Boiling Point: 342° UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00041934
Formule: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C
Densité: 1.025
Point d'éclair: 118 °C (244 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041934
Numéro CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité