Bromure de didécyldiméthylammonium ≥80%, gel aqueux
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24832.22 B24832.36
B24832.22EA 52.4 EUR InStock
B24832.22 B24832.36
Bromure de didécyldiméthylammonium ≥80%, gel aqueux
Bromure de didécyldiméthylammonium
CAS No.: 2390-68-3 Molecular Formula: C22H48BrN Formula Weight: 406.54 Refractive Index: 1.4570 MDL No.: MFCD00012194
Formule: C₂₂H₄₈BrN
MW: 406,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012194
Numéro CAS: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité