5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32119.03EA 139 EUR InStock
H32119.03 H32119.06
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972695
Numéro CAS: 887268-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité