2-Amino-6-bromopurine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21629.03EA 73 EUR InStock
B21629.03 B21629.06
2-Amino-6-bromopurine 98%
2-Amino-6-bromopurine
Formule: C₅H₄BrN₅
MW: 214,02 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321309
Numéro CAS: 82499-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité