Chlorure de cetrimonium 50% dans un mélage propanol-2:eau (60:40) % (v/v) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium chloride, (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, Hexadecyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium chloride, CTAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14087.0100 8.14087.1000
8.14087.0100EA 32.6 EUR InStock
8.14087.0100 8.14087.1000
Chlorure de cetrimonium 50% dans un mélage propanol-2:eau (60:40) % (v/v) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de cetrimonium
Formule: C₁₉H₄₂ClN
MW: 320 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011773
Numéro CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
ONU: 2924
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 80 - 90 °C
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité