1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
007556-5G 007556-10G
FLUO007556-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007556-5G FLUO007556-10G
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040953
Numéro CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité