(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20890.06 B20890.14
B20890.06EA 31 EUR InStock
B20890.06 B20890.14
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one ≥98%
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
Purity: 98+% CAS No.: 3188-00-9 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Characteristic Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1341334 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00010423
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Densité: 1.034
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010423
Numéro CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité