(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
SB01113DA SB01113EA
MAYBSB01113DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01113DA MAYBSB01113EA
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010423
Numéro CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité