Acide cyclopentylacetique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
154870100 154870250
ACRO154870100EA 81.6 EUR InStock
ACRO154870100 ACRO154870250
Acide cyclopentylacetique 97%
Acide cyclopentylacetique
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (23 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001387
Numéro CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité