L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO297780250EA 335 EUR InStock
ACRO297780250 ACRO297780050
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) 99%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064218
Numéro CAS: 20859-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
TLC ≤0.5 % Other substances
Specific optical rotation +6.9° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité