L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18367.0001EA 100 EUR InStock
8.18367.9999 8.18367.0001
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) pour la synthèse
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064218
Numéro CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 126 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 131.17 g/mol
pH 5.9 (10 g/l, H2O, 22 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité