8-Amino-1-octanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Amino-1-octanol
A1522-1G A1522-5G
TCIAA1522-1GEA 104 EUR InStock
TCIAA1522-1G TCIAA1522-5G
8-Amino-1-octanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Aminooctan-1-ol
Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,2400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094315
Numéro CAS: 19008-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc3328cede51729758c4b1a4b244fbab469dff2f&vid=cc3328cede51729758c4b1a4b244fbab469dff2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité