N-Méthylisobutylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42947.03 42947.06
42947.03EA 31.9 EUR InStock
42947.03 42947.06
N-Méthylisobutylamine ≥98%
N-Méthylisobutylamine
Purity: 98+% CAS No.: 625-43-4 Molecular Formula: CH3NHCH2CH(CH3)2 Formula Weight: 87.16 Physical Form: Liquid Density: 0.73 Boiling Point: 78° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00015043
Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 78 °C
Densité: 0.73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015043
Numéro CAS: 625-43-4
EINECS: 210-893-0
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité