N-Méthylisobutylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0691-25ML M0691-100ML
TCIAM0691-25MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAM0691-25ML TCIAM0691-100ML
N-Méthylisobutylamine ≥98.0% (par GC)
N-Méthylisobutylamine
Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00015043
Numéro CAS: 625-43-4
EINECS: 210-893-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52e6869b6316aa9e9b9f7597b2fb4a91363cd26&vid=d52e6869b6316aa9e9b9f7597b2fb4a91363cd26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité