Zirconium(IV) ethoxide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
335450050 335450250
ACRO335450050EA 63.2 EUR InStock
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formule: C₈H₂₀O₄Zr
Point d'ébullition: 235 °C (7mbar)
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015654
Numéro CAS: 18267-08-8
ONU: 3181
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité