Nonidet® P 40 Substitut (NP-40) 10% en solution aqueuse, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
492018-50 492018-500
492018-50EA 188 EUR InStock
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40) 10% en solution aqueuse, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40)
Numéro MDL: MFCD00132851
Numéro CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité