Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) 10% en solution aqueuse, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
205532-1EA 633 EUR InStock
205532-1
Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) 10% en solution aqueuse, Calbiochem®
Octaéthylene glycol monododecylether (C12E8)
Formule: C₂₈H₅₈O₉
MW: 538,754 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043234
Numéro CAS: 3055-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité