TRITON™ X-100 hydrogenated solution 10%, PROTEIN GRADE® détergent, stérilisé par filtration, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
648464-10EA 259 EUR InStock
648464-10
TRITON™ X-100 hydrogenated solution 10%, PROTEIN GRADE® détergent, stérilisé par filtration, Calbiochem®, Millipore®
TRITON™ X-100 hydrogenated
Non-ionic detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins.
Non–ionic detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins. This purified detergent is advantageous for use with sensitive, membrane-bound proteins, overcoming the problems associated with aldehyde and peroxide impurities in polyoxyethylene detergents. Unlike its parent compound, Hydrogenated TRITON® X-100 Detergent lacks UV absorbance and fluorescence, which cause interference in spectophotometric monitoring and assays.
Contaminants: Aldehyde concentration: ≤200 µM; peroxide concentration: ≤200 µM; conductivity: ≤50 µmhos
Conditionnement: Packaged under inert gas
Numéro CAS: 101013-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité