Nonidet® P 40 Substitut (NP-40)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
786-511 786-512
786-511EA 425 EUR InStock
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132851
Numéro CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité