Hydroxyéthyl cellulose, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
K391-500GEA 453 EUR InStock
K391-500G
Hydroxyéthyl cellulose, Haute Pureté
Hydroxyéthyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (2%, water) @25 °C 6 – 7
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité