Hydroxypropyle céllulose, M.W. ∼ 100.000
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO184880051EA 1190 EUR InStock
ACRO184880051 ACRO184880010 ACRO184881000 ACRO184882500
Hydroxypropyle céllulose, M.W. ∼ 100.000
Hydroxypropyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132688
Numéro CAS: 9004-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.5 %
Viscosity 75 to 150 mPa.s (5 % in water) (Brookfield settings: 30 rpm, spindle no.1)
pH 5 to 8.5 (1 % solution)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité