Méthanolate de potassium 25% dans le methanol pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
20432.3700 20432.4700
KRAF20432.3700EA 330 EUR InStock
KRAF20432.3700 KRAF20432.4700
Méthanolate de potassium 25% dans le methanol pour la synthèse
Méthanolate de potassium
Formule: CH₃KO
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité