3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25823.06 H25823.03
H25823.06EA 391 EUR InStock
H25823.06 H25823.03
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 436799-33-6 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 65-66°/19mm MDL No.: MFCD04972700
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972700
Numéro CAS: 436799-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité