1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27798.03 H27798.06
H27798.03EA 70.8 EUR InStock
H27798.03 H27798.06
1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Purity: 97+% CAS No.: 139143-09-2 Molecular Formula: C9H17ClN2 Formula Weight: 188.69 Melting Point: 182-186° MDL No.: MFCD03840577
Formule: C₉H₁₇ClN₂
MW: 188,70 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840577
Numéro CAS: 139143-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité