2-Méthylcrotonate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11964.18 A11964.30
A11964.18EA 148 EUR InStock
A11964.18 A11964.30
2-Méthylcrotonate de méthyle ≥98%
2-Méthylcrotonate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 6622-76-0 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1720455 Merck Reference: 14,9433 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00016654
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Densité: 0.950
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016654
Numéro CAS: 6622-76-0
EINECS: 229-575-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9433
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité