Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO138970250EA 33.5 EUR InStock
ACRO138970250 ACRO138975000 ACRO138971000
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque 98%
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066864
Numéro CAS: 80-59-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité