Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14 A13905.22 A13905.36
A13905.14EA 29.6 EUR InStock
A13905.14 A13905.22 A13905.36
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque ≥98%
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
Purity: 98+% CAS No.: 80-59-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1236500 Merck Reference: 14,9433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00066864
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 198…199 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Densité: 0.969
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066864
Numéro CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9433
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité