2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26218.MC H26218.ME
H26218.MCEA 105 EUR InStock
H26218.MC H26218.ME
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 348-27-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD06797918
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797918
Numéro CAS: 348-27-6
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité