3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19325.03 L19325.06
L19325.03EA 91.2 EUR InStock
L19325.03 L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 405-05-0 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 3234259
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016626
Numéro CAS: 405-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité