N-Acétyl-β-D-glucosamine
Fournisseur: Cayman Chemical
13136-500 13136-1 13136-5 13136-10
CAYM13136-500EA 0 EUR InStock
CAYM13136-500 CAYM13136-1 CAYM13136-5 CAYM13136-10
N-Acétyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité