α-D-Glucose, anhydre 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
170080010 170080025 170080250
ACRO170080010EA 34.4 EUR InStock
ACRO170080010 ACRO170080025 ACRO170080250
α-D-Glucose, anhydre 99+%
α-D-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063774
Numéro CAS: 492-62-6
EINECS: 207-757-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Appearance of solution (10g in 15ml water) Passes test
Related substances ≤0.15 % (Fructose)
Specific optical rotation +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/diluteNH3) (Anhydrous substance)
Soluble starch, sulfite ≤15 ppm
Dextrin Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité