Ammonium chlorure 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
13585.2000 13585.3000 13585.5020
KRAF13585.2000EA 0 EUR InStock
KRAF13585.2000 KRAF13585.3000 KRAF13585.5020
Ammonium chlorure 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité